Learn More
SGE™ PAL Autosampler Syringes with Removable 50mm Cone Tip Needle
Codice prodotto. 10152922
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 μl
5 μl
10 μl
100 μl
Calibro dell'ago:
calibro 23
Misura 26
Modello:
0.5BNR-C/T-5/0.47C
0.5BNR-C/T-5/0.63C
100R-C/T-GT-5/0.47C
10R-C/T-5/0.47C
10R-C/T-5/0.63C
10R-C/T-GT-5/0.47C
5R-C/T-0.63C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10152922
Marca: SGE™ 002984
Features Diamond Syringe Technology which results in improved solvent resistance, wide temperature ranges, and increased operational smoothness. PAL Autosampler Syringes with Removable 50mm Cone Tip Needle for for CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200/800 Autosamplers
  • Maggiore resistenza ai solventi
  • Ampio range di temperature fino a 150°°C
  • Operazioni più uniformi
  • Progettato specificamente per PAL
  • Gli aghi da 22 gauge hanno DE di 0.72 mm
  • Gli aghi da 23 hanno DE di 0.63 mm
  • Gli aghi da 26 gauge hanno DE di 0.47 mm
  • Precisione e riproducibilità;  ±1 % (volume erogato) (±2 % per siringhe da 0.5μ l)
  • La punta a cono (nota anche come punta AS per autocampionatori) è concepita per resistere a esigenze multi-iniezione, con una maggiore durata del setto quando utilizzata con un autocampionatore
  • Lo stantuffo a tenuta di gas, se applicabile, è realizzato in PTFE
Specifica
Calibro dell'ago calibro 23
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.004 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.11 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.024 in.
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gascromatografia
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.96 in.
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type Siringa per autocampionatore
Modello 10R-C/T-5/0.63C
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 10 μl
Lunghezza (sistema metrico) ago 50 mm
Stile del punto dell'ago Cono
Da utilizzare con (apparecchiatura) CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus e AS3000, AS2000, AS200/800
Tipo di collegamento Ago rimovibile