Learn More
SGE™ PAL Autosampler Syringes with Removable 50mm Cone Tip Needle
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 μl
5 μl
10 μl
100 μl
Calibro dell'ago:
calibro 23
Misura 26
Modello:
0.5BNR-C/T-5/0.47C
0.5BNR-C/T-5/0.63C
100R-C/T-GT-5/0.47C
10R-C/T-5/0.47C
10R-C/T-5/0.63C
10R-C/T-GT-5/0.47C
5R-C/T-0.63C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Maggiore resistenza ai solventi
- Ampio range di temperature fino a 150°°C
- Operazioni più uniformi
- Progettato specificamente per PAL
- Gli aghi da 22 gauge hanno DE di 0.72 mm
- Gli aghi da 23 hanno DE di 0.63 mm
- Gli aghi da 26 gauge hanno DE di 0.47 mm
- Precisione e riproducibilità; ±1 % (volume erogato) (±2 % per siringhe da 0.5μ l)
- La punta a cono (nota anche come punta AS per autocampionatori) è concepita per resistere a esigenze multi-iniezione, con una maggiore durata del setto quando utilizzata con un autocampionatore
- Lo stantuffo a tenuta di gas, se applicabile, è realizzato in PTFE
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | calibro 23 |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.47 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gascromatografia |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Product Type | Siringa per autocampionatore |
| Modello | 5R-C/T-0.63C |
| Volume (sistema metrico) | 5 μl |
| Stile del punto dell'ago | Cono |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL |
| Tipo di collegamento | Ago rimovibile |