Learn More
SGE™ PAL Autosampler Syringes with Removable 50mm Cone Tip Needle
Features Diamond Syringe Technology which results in improved solvent resistance, wide temperature ranges, and increased operational smoothness. PAL Autosampler Syringes with Removable 50mm Cone Tip Needle for for CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200/800 Autosamplers
89.40€ - 150.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Gascromatografia
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type Siringa per autocampionatore
Stile del punto dell'ago Cono
Tipo di collegamento Ago rimovibile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Descrizione Diametro (sistema metrico) ago esterno Volume (sistema metrico) Calibro dell'ago Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Diametro (sistema metrico) ago esterno Volume (sistema metrico) Calibro dell'ago Prezzo Quantità e disponibilità  
12674915
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SGE™
000490
Non a tenuta di gas 0.47 mm 0.5 μl Misura 26
150.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
12684915
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SGE™
000492
Non a tenuta di gas 0.63 mm 0.5 μl calibro 23
150.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
12917506
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SGE™
001984
Non a tenuta di gas 0.47 mm 5 μl calibro 23
114.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10770272
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SGE™
002982
Non a tenuta di gas 0.47 mm 10 μl Misura 26
89.40€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10152922
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SGE™
002984
Non a tenuta di gas 0.63 mm 10 μl calibro 23
96.80€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10247312
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SGE™
002985
A tenuta di gas 0.47 mm 10 μl Misura 26
120.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
12624925
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SGE™
005333
A tenuta di gas 0.47 mm 100 μl Misura 26
130.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Maggiore resistenza ai solventi
  • Ampio range di temperature fino a 150°°C
  • Operazioni più uniformi
  • Progettato specificamente per PAL
  • Gli aghi da 22 gauge hanno DE di 0.72 mm
  • Gli aghi da 23 hanno DE di 0.63 mm
  • Gli aghi da 26 gauge hanno DE di 0.47 mm
  • Precisione e riproducibilità;  ±1 % (volume erogato) (±2 % per siringhe da 0.5μ l)
  • La punta a cono (nota anche come punta AS per autocampionatori) è concepita per resistere a esigenze multi-iniezione, con una maggiore durata del setto quando utilizzata con un autocampionatore
  • Lo stantuffo a tenuta di gas, se applicabile, è realizzato in PTFE
Specifica
Specifica
Gascromatografia
Siringa per autocampionatore
Ago rimovibile
50 mm
Cono