Learn More
SGE™ PAL Gas Tight Headspace Autosampler Syringes with 56mm Fixed Needle
Codice prodotto. 12655597
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2.5 mL
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.63 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Calibro dell'ago Diametro (sistema metrico) ago esterno unitSize
12655597 1 mL 23 G 0.63 mm Pezzo
13177876 1 mL 26 G 0.47 mm Pezzo
12857913 2.5 mL 23 G 0.63 mm Pezzo
13187876 2.5 mL 26 G 0.47 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12655597 Fornitore SGE™ N. del fornitore 008131
Operates at highest temperatures. SGE PAL Gas Tight Headspace Autosampler Syringes with 56mm Fixed Needle improves analysis workflow and are specifically for use on CTC PAL and LEAP autosamplers.
  • Feature Diamond Syringe Technology
  • Improved solvent resistance
  • Increased operational smoothness
  • Designed specifically for PAL
  • Better level of accuracy due to reduced carryover and no risk of adhesive contamination
  • Perform up to 150°C and have an energized plunger tip to ensure a gas tight seal
Specifica
Calibro dell'ago 23 G
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gas chromatography
Product Type Autosampler Syringe
Modello 1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.63H
Volume (sistema metrico) 1 mL
Lunghezza (sistema metrico) ago 56 mm
Stile del punto dell'ago Side Hole
Da utilizzare con (apparecchiatura) CTC, CombiPAL, PAL, LEAP
Tipo di collegamento Fixed