Learn More
SGE™ PAL Gas Tight Headspace Autosampler Syringes with 56mm Fixed Needle
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2.5 mL
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.63 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Operates at highest temperatures. SGE PAL Gas Tight Headspace Autosampler Syringes with 56mm Fixed Needle improves analysis workflow and are specifically for use on CTC PAL and LEAP autosamplers.
- Feature Diamond Syringe Technology
- Improved solvent resistance
- Increased operational smoothness
- Designed specifically for PAL
- Better level of accuracy due to reduced carryover and no risk of adhesive contamination
- Perform up to 150°C and have an energized plunger tip to ensure a gas tight seal
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 26 G |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.47 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas chromatography |
| Product Type | Autosampler Syringe |
| Modello | 2.5MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.47H |
| Volume (sistema metrico) | 2.5 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 56 mm |
| Stile del punto dell'ago | Side Hole |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CTC, CombiPAL, PAL, LEAP |
| Tipo di collegamento | Fixed |