Learn More
Palbociclib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494017
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
200mg
500mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16494017
Marca: Medchem Express HY50767
MedChemExpress Palbociclib (PD 0332991) is an orally active selective CDK4 and CDK6 inhibitor with IC50 values of 11 and 16 nM, respectively. Palbociclib has potent anti-proliferative activity and induces cell cycle arrest in cancer cells, which can be used in the research of HR-positive and HER2-negative breast cancer and hepatocellular carcinoma.
Palbociclib (PD 0332991) is an orally active selective CDK4 and CDK6 inhibitor with IC50 values of 11 and 16 nM, respectively. Palbociclib has potent anti-proliferative activity and induces cell cycle arrest in cancer cells, which can be used in the research of HR-positive and HER2-negative breast cancer and hepatocellular carcinoma.
Specifica
Materiale o nome chimico Palbociclib
CAS 571190-30-2
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H29N7O2
Quantità 50 mg
Sinonimo PD 0332991
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (55.86 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 5 with HCl and heat to 60°C) ∣0.1 M HCL : 25 mg/mL (55.86 mM; ultrasonic and adjust pH to 4 with 0.1 M HCL) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C(C)=O)=C(C2=CN=C(N=C2N1C3CCCC3)NC4=CC=C(N5CCNCC5)C=N4)C
Molecular Weight (g/mol) 447.53
Peso formulazione 447.53
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.