missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Palbociclib, MedChemExpress

Codice prodotto. 16418108
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
200mg
500mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16418108

Marca: Medchem Express HY50767

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Palbociclib (PD 0332991) is an orally active selective CDK4 and CDK6 inhibitor with IC50 values of 11 and 16 nM, respectively. Palbociclib has potent anti-proliferative activity and induces cell cycle arrest in cancer cells, which can be used in the research of HR-positive and HER2-negative breast cancer and hepatocellular carcinoma.

Palbociclib (PD 0332991) is an orally active selective CDK4 and CDK6 inhibitor with IC50 values of 11 and 16 nM, respectively. Palbociclib has potent anti-proliferative activity and induces cell cycle arrest in cancer cells, which can be used in the research of HR-positive and HER2-negative breast cancer and hepatocellular carcinoma.

Specifica

Materiale o nome chimico Palbociclib
CAS 571190-30-2
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H29N7O2
Quantità 10 mg
Sinonimo PD 0332991
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (55.86 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 5 with HCl and heat to 60°C) ∣0.1 M HCL : 25 mg/mL (55.86 mM; ultrasonic and adjust pH to 4 with 0.1 M HCL) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C(C)=O)=C(C2=CN=C(N=C2N1C3CCCC3)NC4=CC=C(N5CCNCC5)C=N4)C
Molecular Weight (g/mol) 447.53
Peso formulazione 447.53
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato