Learn More
Palladium, 0.12%, Ruthenium, 0.12%; on 3mm alumina tablets, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15426445
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 15426445
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042206.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Reduction of nitrogen oxides to N2 with H2 in the presence of CO and CO2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5-3-7440
Formula molecolare Pd
Molecular Weight (g/mol) 106.42
Numero MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC Name palladium
SMILES [Pd]
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium
Quantità 10 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.12%, Ruthenium, 0.12%; on 3mm alumin.a tablets