Learn More
Palladium, 0.5% on 3.18mm (0.125in) alumina pellets, unreduced
Codice prodotto. 11319389
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11319389
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089114.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Palladium, 0.5% on 3.18mm (0.125in) alumina pellets is a heterogeneous catalyst used in chemical processes for reactions ranging from gas phase oxidation through selective hydrogenation of chemical, petrochemical, and pharmaceutical feedstocks to fuel cell power generation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-05-3
Formula molecolare Pd
Molecular Weight (g/mol) 106.42
Numero MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC Name palladium
SMILES [Pd]
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium
Nota nome 0.5% on alumina pellets, 3.18mm (0.125 in.), Unreduced
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.