Learn More
Palladium, 10% on activated carbon paste, A402028-10, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11394407
Click to view available options
:
5g
Codice prodotto. 11394407
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038303.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium
Nota nome 10% on activated carbon paste, A402028-10
CAS 7440-05-3
Colore Black
Quantità 5 g
Formula molecolare Pd
Numero MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Sinonimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pd]
IUPAC Name palladium
Molecular Weight (g/mol) 106.42
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363