Learn More
Palladium, 4.5% Rhodium, 0.5% on carbon paste, F101023-4.5/0.5, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15497737
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15497737
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H37169.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium, 4.5% Rhodium
Nota nome 0.5% on carbon paste, F101023-4.5
Colore Gray
Forma fisica Solid
Quantità 5 g