Learn More
Palladium, 4% Platinum, 1% on carbon paste E101023-4/1, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15489085
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15489085
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H37009.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium, 4% Platinum
Nota nome 1% on carbon paste E101023-4/1
Colore Black
Forma fisica Powder
Quantità 5 g