Learn More
Palladium on activated carbon, 10% Pd, unreduced, dry
Codice prodotto. 13468438 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250g
50g
Codice prodotto. 13468438
Marca: Thermo Scientific Acros 195032500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-05-3, 7440-44-0
Formula molecolare Pd
Molecular Weight (g/mol) 106.42
Numero MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC Name palladium
SMILES [Pd]
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium on Activated Carbon
Colore Black
Nota nome 10% Pd
Quantità 250 g
Imballaggio Glass Bottle
Dimensione particelle Particle size distribution: ≤4 Micron: 10%, ≤21 Micron: 50%, ≤90 Micron: 90%
Forma Powder
Numero UN 3178
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Indice di Merck 15, 7090
Peso formulazione 106.42
Percent Purity 10% (Pd)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Palladium on activated carbon, unreduced
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.