Learn More
Palladium black, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. p-4407678
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11386607
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000659.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Use as a catalyst in hydrogenation reactions. Other uses include the manufacture of paints, adhesives, fibers and coatings. Basic particles of Palladium black have the tendency to cluster into macroscopic aggregates. | CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
It is used as a catalyst in hydrogenation reactions. Further it finds use in the manufacture of paints, adhesives, fibers and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5-3-7440
Formula molecolare Pd
Molecular Weight (g/mol) 106.42
Numero MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC Name palladium
SMILES [Pd]
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium black
Colore Gray to Silver
Punto di fusione 1555°C
Punti di ebollizione 3067°C
Aspetto Powder
Densità 12.02g/cm3 at 20°C
Quantità 1 g
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Metals basis)
Forma Powder
Informazioni di solubilità Insoluble in water; Soluble in aqua regia and fused alkalies
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Palladio
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.