Learn More
Palladium(II) acetate, 47.5% Pd
Codice prodotto. p-42649 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
2 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2g
50g
Codice prodotto. 10767234
Marca: Thermo Scientific Acros 195180010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3375-31-3 | C4H6O4Pd | 224.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3375-31-3
Formula molecolare C4H6O4Pd
Molecular Weight (g/mol) 224.51
Numero MDL MFCD00012453
InChI Key YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
PubChem CID 167845
SMILES [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium(II) acetate
Punto di fusione 205.0°C
Nota nome 47.5% Pd
Quantità 1 g
Formula lineare (CH3CO2)2Pd
Indice di Merck 15,7092
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, methylene dichloride,, chloroform, acetonitrile and diethylether, insoluble in alcohols
IUPAC Name palladium(2+) diacetate
Peso formulazione 224.51
Percent Purity 47.5% (Pd)
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Palladium(II) acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.