Learn More
Palladium(II) bromide, 39.8-40.1% Pd
Codice prodotto. p-42659 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 10022450
Marca: Thermo Scientific Acros 195190020
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13444-94-5 | Br2Pd | 266.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13444-94-5
Formula molecolare Br2Pd
Molecular Weight (g/mol) 266.23
Numero MDL MFCD00011170
InChI Key INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo palladium ii bromide, palladium bromide, palladium bromide pdbr2, palladous bromide, palladium ii bromide, premion, palladium 2+ dibromide, pdbr2, palladiumbromide, palladiumbromide pdbr2
PubChem CID 83469
SMILES [Br-].[Br-].[Pd++]
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium(II) bromide
Nota nome 39.8-40.1% Pd
Colore Black to Brown-Red
Forma fisica Powder
Quantità 2 g
Formula lineare PdBr2
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrobromic acid
IUPAC Name dibromopalladium
Peso formulazione 266.21
Percent Purity 39.8 to 40.1% Pd
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Palladium(II) bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.