Learn More
Palladium(II) chloride, 99.9% (metals basis), Pd 59.0% min
Codice prodotto. p-4407685
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
0.50g
10g
2g
50g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11391658 0.5 g 0.50g
11381658 2 g 2g
11361658 10 g 10g
11371658 50 g 50g
4 options
Codice prodotto. 11391658
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011034.02
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For Use As a Catalyst Precursor | CAS: 7647-10-1 | Cl2Pd | 177.32 g/mol
Catalyst precursor. Palladium(II) chloride is used to remove the stain present in stainless steel . Its solutions are used to test the corrosion-resistance of stainless steel. It is used in carbon monoxide detectors. It is also used for cosmetic tattooing of leukomas in the cornea and in the preparation of palladium(II) iodide by reacting with potassium iodide. It is involved in the synthesis of semiconducting metal-containing polymers. It is used as a catalyst for carbonylation of organic tellurides and deamination of phenethylamines to phenyl substituted pyrroles with copper(I) as co catalyst. It plays an important role in the hydrodimerization of butadiene to form octa-2,7-dien-1-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-10-1
Formula molecolare Cl2Pd
Molecular Weight (g/mol) 177.32
Numero MDL MFCD00003558
InChI Key PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium(II) chloride
Punto di fusione 675°C (decomposition)
Colore Red to Brown
Forma fisica Crystalline
Quantità 0.5 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (metals basis)
Sinonimo palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
Informazioni di solubilità Soluble in dilute mineral acids,aqueous metal halides.Soluble in cold water,organic solvents and hydrochloric acid.
IUPAC Name dichloropalladium
Peso formulazione 177.31
Odore Odorless
Aspetto Red-brown powder
Densità 4 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Palladium(II) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Palladium(II) chloride