Learn More
Palladium(II) nitrate hydrate
Codice prodotto. 11994361 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11994361
Marca: Thermo Scientific Acros 389910250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 207596-32-5 | N2O6Pd | 230.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 207596-32-5, 10102-05-3
Formula molecolare N2O6Pd
Molecular Weight (g/mol) 230.43
Numero MDL MFCD00149818
InChI Key GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo palladium ii nitrate hydrate, palladium nitrate hydrate, palladium 2+ hydrate dinitrate, acmc-1bnae, palladous nitrate hydrate, palladium dinitrate hydrate, 2no3.pd.h2o, ksc492s0r, palladium ii nitrate,hydrate, palladium,diaquabis nitrato-o-9ci
PubChem CID 16211503
SMILES [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium(II) nitrate hydrate
Colore Black-Brown
Forma fisica Crystals
Quantità 25 g
Formula lineare Pd(NO3)2·xH2O
IUPAC Name palladium(2+) dinitrate
Peso formulazione 230.43
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Palladium(II) nitrate hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.