Learn More
Palladium(II) trifluoroacetate, 97%
Codice prodotto. 10247760 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10247760
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 42196-31-6 | C4F6O4Pd | 332.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42196-31-6
Formula molecolare C4F6O4Pd
Molecular Weight (g/mol) 332.45
Numero MDL MFCD00013204
InChI Key PBDBXAQKXCXZCJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo palladium ii trifluoroacetate, palladium ii 2,2,2-trifluoroacetate, palladium 2+ ion ditrifluoroacetate, palladium trifluoroacetate, palladium 2+ ditrifluoroacetate, trifluoroacetic acid palladium ii salt, bis 2,2,2-trifluoroacetoxy palladium, acmc-209jo7, ksc235m3d
PubChem CID 2733347
IUPAC Name palladium(2+);2,2,2-trifluoroacetate
SMILES [Pd++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium(II) trifluoroacetate
Punto di fusione 210°C
Colore Blue to Blue-Green
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 30.9 to 33.2% (Pd)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CF3CO2)2Pd
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
Peso formulazione 332.44
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals