Learn More
Palladium rod, 6.35mm (0.25in) dia, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. p-7049039
Click to view available options
Quantità:
25 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
100mm
25mm
Codice prodotto. 11307407
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012557.DH
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5-3-7440
Formula molecolare Pd
Molecular Weight (g/mol) 106.42
Numero MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC Name palladium
SMILES [Pd]
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium rod
Nota nome 6.35mm (0.25 in.) dia.
Quantità 25 mm
Odore Odorless
Peso ≈3.80g/cm
Forma Rod
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.95%