Learn More
Palladium Silver foil, 0.025mm (0.001in) thick
Codice prodotto. 15473915
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15473915
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045003.FF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium Silver foil
Nota nome 0.025mm (0.001 in.) thick
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Pd:Ag; 77:23 wt%
Quantità 25 x 25 mm
Odore Odorless
Peso ≈0.18g/25x25mm
Forma Foil
Note percentuale saggio (metals basis excluding Pt)
Numero MDL MFCD02091738
Percent Purity 99.9%