Learn More
Palladium Silver foil, 0.05mm (0.002in) thick, 99.9% (metals basis excluding Pt)
Codice prodotto. 11326139
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
Codice prodotto. 11326139
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042682.FI
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium Silver foil
Nota nome 0.05mm (0.002 in.) thick
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Pd:Ag; 75:25 wt%
Quantità 50 x 50 mm
Odore Odorless
Peso ≈0.36g/25x25mm
Forma Foil
Note percentuale saggio (metals basis excluding Pt)
Numero MDL MFCD02091738
Percent Purity 99.9%