Learn More
Palladium standard solution, for AAS, 1 mg/ml Pd in 10 to 20% HCl
Codice prodotto. 10685642 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10685642 500 mL 500mL
10472581 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10685642 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196175000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium standard solution
Nota nome 1 mg/ml Pd in 10% HCl
Imballaggio Plastic bottle
CAS 7440-05-3, 7647-01-0, 7732-18-5
Densità 1.0500g/mL
Gravità specifica 1.05
Forma fisica Solution
Formula molecolare Pd
Concentrazione 997 to 1003 μg/mL of Pd (2+) in 10% HCl (20°C)
Numero MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Colore Brown/Red
Punto di fusione -25.0°C
Punti di ebollizione 107.0°C
Solubilità Soluble in water
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pd]
IUPAC Name palladium
Molecular Weight (g/mol) 106.42
PubChem CID 23938
Quantità 500 mL
ChEBI CHEBI:33363
Grado AAS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Palladium atomic absorption standard solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.