Learn More
Palladium wire, 0.05mm (0.002 in.) dia., hard, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11398648
Click to view available options
Quantità:
1 m
25 cm
50 cm
Dimensione della confezione:
1m
25cm
50cm
Codice prodotto. 11398648
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040730.BU
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Microelectronics, contacts
Microelectronics, contacts
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5-3-7440
Formula molecolare Pd
Molecular Weight (g/mol) 106.42
Numero MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC Name palladium
SMILES [Pd]
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium wire
Nota nome 0.05mm (0.002 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Quantità 25 cm
Odore Odorless
Peso ≈0.0236g/m
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.9%