Learn More
Sampling Systems™ Pallet Knives with Wooden Handles
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) lama:
100 mm
200 mm
300 mm
Larghezza (sistema metrico) lama:
20 mm
30 mm
35 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel blade with wooden handle
- Satin finish
- Range of sizes available
Specifica
Specifica
| Product Type | Pallet Knife |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 100 mm |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 20 mm |
| Materiale | Stainless Steel, Wood |
| Lunghezza (sistema metrico) | 190 mm |