Learn More
Sampling Systems™ Pallet Knives with Wooden Handles
Codice prodotto. 15889591 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) lama:
100 mm
200 mm
300 mm
Larghezza (sistema metrico) lama:
20 mm
30 mm
35 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15889591
Marca: Sampling Systems™ A201300
These Pallet Knives are excellent for general sampling purposes in the laboratory.
  • Stainless steel blade with wooden handle
  • Satin finish
  • Range of sizes available
Specifica
Product Type Pallet Knife
Lunghezza (sistema metrico) lama 300 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 35 mm
Materiale Stainless Steel, Wood
Lunghezza (sistema metrico) 415 mm