Learn More
Palm Barcode Scanner CR3600 Dark Grey with Bluetooth and Charging Station
Codice prodotto. 15375588
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15375588
Marca: Brady 138473
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Brady labels and label printers, benchtop or handheld, offer a full range of capabilities and options to provide high quality, cost-effective printing on a complete line of materials.
Brady offers bar code scanners that can meet the needs of a variety of tracking applications, including basic data entry, electronics, lab sample ID, shipping and receiving, UID Initiatives, WIP and many more.
Specifica
Larghezza (sistema metrico) 130 mm
Altezza (sistema metrico) 36.00 mm
Profondità (sistema metrico) 51.00 mm
Dimensioni (L x P) 36 x 130 mm
Descrizione CR3600 dark grey Palm scanner with bluetooth, battery and a charging station with embedded modem and a 1M USB charge cable
Risoluzione 960 x 640
Peso (sistema metrico) 0.15 kg
Certificazione/Conformità WEEE; CE; FCC; RoHs