Learn More
Palmatine chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17565535 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 17565535
Marca: Thermo Scientific Acros 467150010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 10605-02-4
Formula molecolare C21 H22 Cl N O4
Specifica
Materiale o nome chimico Palmatine chloride
Quantità 1 g
Peso formulazione 387.86
Numero MDL MFCD00016656
Forma fisica Crystalline Powder
Colore Light-yellow to Yellow to Orange
Purezza ≥97.5%
InChI Key RLQYRXCUPVKSAW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].COC1=CC=C2C=C3C4=CC(OC)=C(OC)C=C4CC[N+]3=CC2=C1OC
IUPAC Name 3,4,10,11-tetramethoxy-7,8-dihydro-6λ⁵-azatetraphen-6-ylium chloride
Molecular Weight (g/mol) 387.86