Learn More
Thermo Scientific Chemicals Palmitic acid, 98%
Codice prodotto. 15189173 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
25kg
Codice prodotto. 15189173
Marca: Thermo Scientific Chemicals 129700250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 57-10-3 | C16H32O2 | 256.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-10-3
Formula molecolare C16H32O2
Molecular Weight (g/mol) 256.43
Numero MDL MFCD00002747
InChI Key IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
PubChem CID 985
ChEBI CHEBI:15756
IUPAC Name hexadecanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Palmitic acid
Acidità 215 to 233mg KOH/g
Punto di fusione 59.0°C to 63.0°C
Colore White
Densità 0.8500g/mL
Punti di ebollizione 351.5°C
Punto d'infiammabilità 206°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Fibre drum
Formula lineare CH3(CH2)14CO2H
Quantità 25 kg
Valore di saponificazione 216 to 224mg KOH/g
Beilstein 02,IV,1157
Indice di Merck 15,7097
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol, ether and propyl alcohol
Viscosità 7.8 mPa.s (70°C)
Peso formulazione 256.42
Percent Purity 98%
Forma fisica Flakes