Learn More
Palmitic acid, sodium salt, 98%
Codice prodotto. p-3779380 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10393372
Marca: Thermo Scientific Acros 416700050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 408-35-5 | C16H31NaO2 | 278.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 408-35-5
Formula molecolare C16H31NaO2
Molecular Weight (g/mol) 278.4
Numero MDL MFCD00002749
InChI Key GGXKEBACDBNFAF-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium palmitate, palmitic acid sodium salt, hexadecanoic acid, sodium salt, sodium hexadecanoate, palmitic acid, sodium salt, sodium pentadecanecarboxylate, unii-jq43kp6296, hsdb 759, hexadecanoic acid sodium salt, hexadecanoic acid,sodium salt 1:1
PubChem CID 2735111
IUPAC Name sodium;hexadecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Palmitic acid, sodium salt
Colore White
Perdita all'essiccatura 2% max. (110°C, 4 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)14COONa
Quantità 5 g
Beilstein 02,III,94
Peso formulazione 278.4
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder