Learn More
Pamoic acid, 98+%
Codice prodotto. 10193320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10193320 100 g Plastic bottle 100g
10500784 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10193320 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 129721000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 130-85-8 | C23H16O6 | 388.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 130-85-8
Formula molecolare C23H16O6
Molecular Weight (g/mol) 388.38
Numero MDL MFCD00004079
InChI Key WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pamoic acid, embonic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy-2-naphthoic acid, pamosaeure, unii-7rrq8qz38n, 2-naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy, 7rrq8qz38n, pamoic acid 98+% hplc, 4,4'-methylen-bis-3-hydroxy-2-naphthoesaeure
PubChem CID 8546
ChEBI CHEBI:50186
IUPAC Name 4-[(3-carboxy-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pamoic acid
Punto di fusione >300.0°C
Intervallo percentuale saggio 98+%
Beilstein 10, 575
Indice di Merck 15, 7106
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in acetic acid, practically insoluble in alcohol, ether and, benzene, soluble in nitrobenzene and pyridine, sparingly soluble in chloroform
Peso formulazione 388.38
Percent Purity ≥98%
Quantità 100 g
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 1% max. (105°C, 1 hr)
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pamoic acid