Learn More
pan Nuclear Pore Complex Marker Antibody (39C7), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
245.00€ - 597.00€
Specifica
| Antigene | pan Nuclear Pore Complex Marker |
|---|---|
| Clone | 39C7 |
| Diluizione | Western Blot 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:500 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18233653
|
Novus Biologicals
NBP1-05390-0.125ML |
0.125 mL |
245.00€
125µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18078495
|
Novus Biologicals
NBP1-05390 |
0.5 mL |
597.00€
0.50mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
pan Nuclear Pore Complex Marker Monoclonal specifically detects pan Nuclear Pore Complex Marker in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, C. elegans, Chicken, Drosophila, Equine, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Specifica
| pan Nuclear Pore Complex Marker | |
| Western Blot 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:500 | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| RUO | |
| Pig, Equine, C. elegans, Yeast, Human, Mouse, Chicken, Bovine, Rat, Drosophila | |
| Yeast nuclear preparations | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| 62 kDa |
| 39C7 | |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
| 107 kDa nucleoporin, NPC proteins, Nuclear pore complex protein Nup107, Nucleoporin 107kDa, Nucleoporin Nup107, NUP 107, NUP 84, NUP107, NUP84 | |
| IgG1 | |
| Tissue culture supernatant | |
| Panspecific |
For Research Use Only