missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Pancreatic Polypeptide, bovine
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Specifica
Specifica
| CAS | 179986-89-1 |
| Content And Storage | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Peso molecolare | 4225.78 g/mol |
| Product Type | Peptides |
| Quantità | 5 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto