Learn More
Pannexin-1 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-82019R
Codice prodotto. 18442206
  • 718.00€ / 0.10mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Pannexin-1 Polyclonal antibody specifically detects Pannexin-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Pannexin-1
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
DyLight 550
MGC21309, MRS1innexin, pannexin 1, pannexin-1, PX1, UNQ2529
Rabbit polyclonal Pannexin-1 antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the amino terminus of human Pannexin-1. The immunogen is located within amino acids 70 - 120 of Pannexin-1. Amino Acid Squence: CAVQQKNSLQSESGNLPL
0.1 mL
Neuroscience
24145
Store at 4°C in the dark.
IgG
Suggerimenti di prodotto
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.