Learn More
Pantethine, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200097758
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 16478566
Marca: Medchem Express HYB1028
MedChemExpress Pantethine is a dimeric form of pantothenic acid, is an intermediate in the production of Coenzyme A, is available as a dietary supplement, and is used to treat acne and improve the blood-cholesterol profile.
Pantethine is a dimeric form of pantothenic acid, is an intermediate in the production of Coenzyme A, is available as a dietary supplement, and is used to treat acne and improve the blood-cholesterol profile.
Specifica
Materiale o nome chimico Pantethine
Forma fisica Crystals
CAS 16816-67-4
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H42N4O8S2
Sinonimo D-Pantethine LBF disulfide
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (180.27 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (180.27 mM) ∣Ethanol : 100 mg/mL (180.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCSSCCNC(CCNC([C@H](O)C(C)(C)CO)=O)=O)CCNC([C@H](O)C(C)(C)CO)=O
Molecular Weight (g/mol) 554.72
Peso formulazione 554.72
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.