Learn More
Motic™ Panthera C2 Microscopio biologico dritto
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17689820
Click to view available options
Potenza di ingrandimento:
40X, 100X (Bright Field), 400X (Phase Contrast)
40X, 100X, 400X
40X, 100X, 400X, 1000X
Modello:
Panthera C2 Trinocular
Panthera C2 Trinocular (Phase Contrast Package)
Panthera C2 Trinocular (Simple Phase Contrast Package)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17689820
Marca: Motic™ 1100104601162
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Panthera C2 è la tua soluzione perfetta da laboratorio per applicazioni impegnative, l’ampio campo visivo di 22 mm e le funzioni Motic light Tracer renderanno più facile la tua osservazione con il revolver codificato; illuminazione intercambiabile alogena o LED.
Una soluzione tecnica innovativa e orientata al futuro - Panthera C2 Life Science Microscope - il tuo strumento per applicazioni esigenti. Questi modelli includono i nuovi oculari planacromatici UC con un campo visivo di 22 mm, che offrono prestazioni eccezionali. Il tavolino senza cremagliere brevettato ha un esclusivo supporto per 2 campioni e può essere azionato con una sola mano. L'illuminazione è composta da una sorgente luminosa alogena da 30W intercambiabile con un modulo LED da 3 W, in configurazione Full Koehler. Il sistema Motic Light Tracer con torretta portaobiettivi codificato, funzione integrata a basso consumo (accensione/spegnimento automatico) e un indicatore di intensità luminosa a LED aiutano a semplificare il flusso di lavoro.
  • Testa trinoculare tipo Siedentopf, tubo inclinato a 25º, ruotabile a 360º
  • Oculari a grande campo UC-WF10X/22 mm ad alto punto focale con regolazione diottrica su entrambi gli oculari e parafocali
  • Revolver quintuplo invertito codificato con Motic Light Tracer (gestione intelligente della luce)
  • Indicatore di intensità a banda LED
  • Sistema di messa a fuoco coassiale macro e micrometrica con regolazione della tensione
  • Tavolino meccanico compatto con comandi coassiali ergonomici sul lato destro, sistema senza cremagliere sporgenti
  • Condensatore Abbe N.A. 0,90 con diaframma a iride e apertura per slider
  • Illuminazione Kohler LED 3 W e alogeno al quarzo 6 V/30 W intercambiabili, con controllo dell’intensità
  • Porta USB per l'alimentazione di una videocamera
  • Alimentazione 100V-240 V (CE) con modalità di spegnimento automatico
  • Cavo di alimentazione, filtro blu, olio da immersione da 5 mL, chiave esagonale a brugola e copertina protettiva, lampadina alogena e modulo LED
Specifica
Tipo di condensatore Focusable, Centerable Abbe Condenser N.A. 0.90/1.25 with Slider Ph2
Tipo di display Eyepiece Only
Eyepiece Widefield UC-WF10X/22mm with diopter adjustment on both
Head Style Siedentopf Trinocular, 360° Swiveling, 25° Inclined
Tipo di illuminazione Transmitted Illumination Koehler LED 3W & Quartz Halogen 6V/30W with Intensity Control
Potenza di ingrandimento 40X, 100X (Bright Field), 400X (Phase Contrast)
Modello Panthera C2 Trinocular (Simple Phase Contrast Package)
Tipi di obiettivo CCIS Plan Achromatic Objectives UC PL 4X, 10X, Ph40X S
Product Line Panthera
Product Type Panthera C2 Upright Biological Trinocular Microscope Simple Phase Contrast Package
Include Special package including a phase contrast objective PH40x, with Phase Slider PH2 to insert in the condenser, and Centering Telescope.
Design ottico Infinite
Distanza operativa 4X/0.10 (WD 30.5 mm), 10X/0.25 (WD 17.4 mm), Ph40X/0.65/S (WD 0.6 mm)
Dimensioni (L x P x A) 282 x 210 x 396 mm
Peso (sistema metrico) 8.4 kg