Learn More
Motic™ Panthera E2 Microscopio Biologico
Click to view available options
Potenza di ingrandimento:
40X, 100X, 400X
40X, 100X, 400X, 1000X
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Il Panthera E2 è uno strumento destinato alla didattica e al laboratorio semplice. Ha un tavolino meccanico senza cremagliera sporgente; la testa rotante a 360º è perfetta per riporre lo strumento in uno spazio compatto dopo l'uso. Gli obiettivi Plan UC di alta qualità e l'efficiente illuminazione a LED, con un consumo energetico molto basso, consentono a questo sistema di funzionare a batteria per diverse ore, rendendo il Panthera E2 un microscopio perfetto da usare sul campo. (Batteria non inclusa).
- Testa trinoculare tipo Siedentopf, tubo inclinato a 25º, girevole a 360º, ruotabile a 180º (ripartitore ottico fisso 50:50)
- Oculari a grande campo UC-WF10X/20 mm ad alto punto focale con regolazione diottrica su entrambi gli oculari e parafocali
- Revolver quadruplo invertito
- Indicatore di intensità luminosa LED
- Sistema di messa a fuoco macro e micrometrica coassiale con regolazione della tensione
- Tavolino meccanico con comandi coassiali ergonomici sul lato destro, sistema senza cremagliere sporgenti
- Condensatore Abbe N.A. 0,90 con diaframma a iride e apertura per slider
- Illuminazione a LED con controllo dell'intensità luminosa
- Porta USB per l'alimentazione di videocamere
- Alimentazione 100V-240 V (CE)
- Cavo di alimentazione, chiave a brugola e coperchio di protezione
Specifica
Specifica
| Tipo di condensatore | Focusable, Centerable Abbe Condenser N.A. 0.90/1.25 with Slot for Contrast Sliders |
| Tipo di display | Eyepiece Only |
| Eyepiece | Widefield N-WF10X/20mm with diopter adjustment on both |
| Head Style | Siedentopf Trinocular, 360° Swiveling, 25° Inclined |
| Tipo di illuminazione | Transmitted Illumination Fixed Koehler LED 1W with Intensity Control |
| Potenza di ingrandimento | 40X, 100X, 400X, 1000X |
| Modello | Panthera E2 Trinocular 4X, 10X, 40X, 100X Oil |
| Tipi di obiettivo | CCIS Plan Achromatic Objectives UC PL 4X, 10X, 40X S, 100X S-Oil |
| Product Line | Panthera |
| Product Type | Panthera E2 Upright Biological Trinocular Microscope |
| Vedi altri risultati |