Learn More
Motic™ Panthera L Binocular Smart Microscope
Codice prodotto. 15970581
Click to view available options
Tipi di obiettivo:
CCIS UC Plan Achromatic (Pb free), DIN
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15970581
Marca: Motic™ 1100104600142
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Built-in SmartCAM and an ImagingOnDevice system.
  • Completely independent imaging system.
  • Patented rackless stage houses a unique dual-slide holder for one-handed operation.
  • Illumination is provided by an interchangeable 3W LED/30W halogen light source in a full Koehler setup.
  • Motic LightTracer system with a coded nosepiece.
  • Built-in low energy mode (auto on/off).
  • LED feedback indicator helps to optimize your workflow.
Specifica
Tipo di condensatore Focusable and centerable Abbe condenser N.A. 0.90/1.25 with slot for contrast sliders
Trasferimento dati Wi-Fi, HDMI, Ethernet
Descrizione Includes dust cover, power cord, Allen key, immersion oil (5 mL), blue filter, halogen bulb, LED module, HDMI cable, Wi-Fi USB dongle, calibration slide
Diaframma Iris
Eyepiece Widefield UC-WF10X/22 mm with diopter adjustment
Head Style Seidentopf Binocular, 360° rotating with Built-in Digital Camera
Tipo di illuminazione Koehler LED 3w and Quartz Halogen with Intensity Control 6V/30w
Potenza di ingrandimento 4X, 10X, 40X, 100XS (oil)
Tipi di obiettivo CCIS UC Plan Achromatic (Pb free), DIN
Include Software (ImagingOnDevice system)
Revolver portaobiettivi Reversed quintuple, coded
Design ottico Color Corrected Infinity Optical System (CCIS™)
Dettagli alimentazione 110-240 V (CE)
Dimensioni (L x P x A) 282 x 210 x 394 mm
Peso (sistema metrico) 8.8 kg
Requisiti elettrici 110/240 V (CE)
Tensione 110/240 V (CE)