Learn More
Thermo Scientific Chemicals Papain, for Biochemistry
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10g
100g
500g
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Nome | Papain |
| Intervallo di pH | 4.8 to 6.2 |
| Quantità | 500g |
| Sorgente | Plant |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Forma | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Papain
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .