Learn More
Epredia™ Papanicolaou EA Stains
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 gal.
Tipo:
EA-50 Papanicolaou Stain
EA-65 Papanicolaou Stain
Dimensione della confezione:
3.79L
Pezzo
Descrizione
- EA-36 and EA-50 are used in conjunction with OG-6 for gynecological staining.
- EA-65 is used with OG-6 for non-gynecological staining.
- Modified EA is a Gill modification that minimizes precipitation, reduces staining time, and does not contain Bismarck Brown.
Specifica
Specifica
| Tipo | EA-50 Papanicolaou Stain |
| Descrizione articolo | EA-50; 3.79L (1 Gal.) |
| Quantità | 1 gal. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Papanicolaou Stain EA-50
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H371-Può provocare danni agli organi.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, methanol, isopropanol, phosphotungstic acid, bismarck brown Y, eosin-Ydye, fast green fcf