Learn More
Epredia™ Papanicolaou EA Stains
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 gal.
Tipo:
EA-50 Papanicolaou Stain
EA-65 Papanicolaou Stain
Dimensione della confezione:
3.79L
Pezzo
Descrizione
- EA-36 and EA-50 are used in conjunction with OG-6 for gynecological staining.
- EA-65 is used with OG-6 for non-gynecological staining.
- Modified EA is a Gill modification that minimizes precipitation, reduces staining time, and does not contain Bismarck Brown.
Specifica
Specifica
| Tipo | EA-65 Papanicolaou Stain |
| Descrizione articolo | EA-65; 3.79L (1 Gal.) |
| Quantità | 1 gal. |