Learn More
Epredia™ Papanicolaou EA Stains
Codice prodotto. p-4530217 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 gal.
Tipo:
EA-50 Papanicolaou Stain
EA-65 Papanicolaou Stain
Dimensione della confezione:
3.79L
Pezzo
Codice prodotto. 10464340
Marca: Epredia™ 75511
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Control the color hues and intensities of your work with Epredia™ Papanicolaou Stain EAs, useful for both gynecological and non-gynecological staining.
  • EA-36 and EA-50 are used in conjunction with OG-6 for gynecological staining.
  • EA-65 is used with OG-6 for non-gynecological staining.
  • Modified EA is a Gill modification that minimizes precipitation, reduces staining time, and does not contain Bismarck Brown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo EA-50 Papanicolaou Stain
Descrizione articolo EA-50; 3.79L (1 Gal.)
Quantità 1 gal.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Papanicolaou Stain EA-50
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, methanol, isopropanol, phosphotungstic acid, bismarck brown Y, eosin-Ydye, fast green fcf