Learn More
Epredia™ Papanicolaou OG-6 and Modified OG Stains
Codice prodotto. p-4530219 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 gal.
Tipo:
OG-6 Papanicolaou Stain
Dimensione della confezione:
3.79L
Codice prodotto. 10444340
Marca: Epredia™ 75211
Stain gynecological specimens with Epredia™ Papanicolaou Stain OGs.
  • OG-6 stains the keratinized areas of the cell
  • Modified OG is a Gill modification that minimizes precipitation and reduces staining time
  • Use OG-6 with EA-36 or EA-50 when staining gynecological specimens
  • Use modified OG with EA-65 for staining non-gynecological specimens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo OG-6 Papanicolaou Stain
Quantità 1 gal.