Learn More
Brady™ Etichette in carta
Codice prodotto. p-7250897
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.9 x 0.75 in.
1 x 2 in.
1 x 3 in.
1.9 x 3 in.
1.9 x 4 in.
2 x 1 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
M710, BMP71
Altezza (sistema metrico):
22.86 mm
25.4 mm
48.26 mm
50.8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 250
Codice prodotto. 17811579
Marca: Brady™ 173906
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le etichette in carta con adesivo a base gomma permanente (B-424) assicurano un buon contrasto e resistono alle sbavature in applicazioni di stampa a trasferimento termico e codici a barre.
  • Le etichette in carta opaca bianca hanno un adesivo a base gomma permanente
  • Particolarmente economiche, sono ideali per l'etichettatura generale
  • Temperatura di utilizzo da -40 a 50°C (da -40 a 122°F)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM D 1000
Tipo di adesivo Permanent Rubber
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Paper
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Barcode Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 250 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +122°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +50°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0035 in.
Spessore (sistema metrico) 0.089 mm
Dimensions (LxW) 0.9 x 0.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0,75in.
Larghezza (sistema metrico) 19.05 mm
Altezza (sistema metrico) 22.86 mm
Alternate Part Number M6-80-424