missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress PAR-4 Agonist Peptide, amide TFA

Codice prodotto. 16439538
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16439538

Marca: MedChemExpress HYP1309A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress PAR-4 Agonist Peptide, amide TFA (PAR-4-AP TFA; AY-NH2 TFA) is a proteinase-activated receptor-4 (PAR-4) agonist, which has no effect on either PAR-1 or PAR-2 and whose effects are blocked by a PAR-4 antagonist.

Specifica

Purezza 99.93%
CAS 1228078-65-6
Content And Storage Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Peso molecolare 794.82 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 10 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : ≥ 250 mg/mL (314.54 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (125.81 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo PAR-4-AP TFA∣AY-NH2 TFA
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato