Learn More
Paraben target analyte mix solution, Fluka™
Codice prodotto. 16242892 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 16242892
Marca: Honeywell-Fluka R11475ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
10 μg/mL in acetone, analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Paraben target analyte mix solution
Imballaggio Glass Bottle
CAS 1416711-53-9, 67-64-1, 1581694-95-2
Colore Incolore
Punto di fusione -95°C (Data refer to the solvent.)
Punti di ebollizione 55°C to 57°C (1.013 hPa) (Data refer to the solvent.)
Quantità 5 mL
Grado Analytical Standard