Learn More
Amcor Pellicola per laboratorio Curwood Parafilm™ M
Codice prodotto. 11693119
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15.2 m
38 m
75 m
76 m
Larghezza (sistema metrico):
5 cm
5 cm
10 cm
51 cm
Colore:
Natural
Purple
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 6
Codice prodotto. 11693119
Marca: Amcor PM992
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Minima perdita di umidità ed eccellente barriera protettiva. La pellicola da laboratorio Bemis Parafilm M™è di termoplastica flessibile e si presta a una grande varietà di applicazioni cliniche.
Efficient and cost-effective covering for test tubes, beakers, vials, petri dishes, flasks, and various other instruments and objects with irregular surfaces.
  • Protect the integrity of research applications with a tight moisture-barrier that holds a b seal and doesn't release from glassware, despite off-gassing
  • Reduce the risk of tampered data with a covering that is odorless, colorless and semi-transparent
  • Prevents moisture and volume loss due to material composition and tight seal
  • Flexible and self-sealing material allows it to cling around irregular shapes and surfaces
  • Stretches more than 200% of original length
  • Resistant up to 48 hours against many polar substances such as saline solutions, inorganic acids and alkaline solutions
Permeability
  • Oxygen: (ASTM 1927-98) 150 cc/m2 d at 23°C and 50% RH
  • Carbon Dioxide: (Modulated IR Method) 1200 cc/m2 d at 23°C and 0% RH
  • Water Vapor: (ASTM F1249-01)
    • Flat: 1 g/m2 d at 38°C and 90% RH
    • Creased: 1 g/m2 d at 38°C and 90% RH
Effects of Common Reagents
  • Potassium Permanganate
    • 5%: No apparent effect except permanent dark brown coloration in 18 hours
    • 0.1%: Same as 5% except slightly less color
  • Iodine solution (0.1N)
    • No effect except staining brown in 18 hours
  • Ethyl Alcohol (95%)
    • No apparent effect except some face whitening in 24 hours
  • No apparent effect in 24 hours:
    • Hydrochloric Acid conc. (12N) dil. (5N)
    • Sulphuric Acid conc. (36N) dil. (5N)
    • Nitric Acid conc. (16N) dil. (5N)
    • Sodium Hydroxide conc. (22%)
    • Ammonium Hydroxide conc. (28% NH3)
    • Salt (NaCl) solution (20%)
    • Isopropyl Alcohol (99%)
  • Not recommended for use with chlorinated, non-polar aliphatic and aromatic solvents
  • Film becomes soft and sticky at about 130° to 150°F (54° to 66°C)
Order Info
I rotoli 13-374-10, 13-374-12 e 13-374-16 sono confezionati in scatole di cartone.
Specifica
Applicazioni Ideale per lavori con terreni di coltura
Lunghezza (sistema imperiale) 250 piedi
Colore Natural
Descrizione Amcor PM992
Product Type Pellicola
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 5 cm
Lunghezza (sistema metrico) 76 m
Materiale Termoplastica
Spessore 5 mil
Da utilizzare con (apparecchiatura) Parafilm Wrap