Learn More
Bemis™ Pellicola per laboratorio Curwood Parafilm™ M
Minima perdita di umidità ed eccellente barriera protettiva. La pellicola da laboratorio Bemis Parafilm M™è di termoplastica flessibile e si presta a una grande varietà di applicazioni cliniche.
38.65€ - 882.07€
Specifica
Applicazioni | Ideale per lavori con terreni di coltura |
---|---|
Product Type | Pellicola |
Materiale | Termoplastica |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11747487
|
Bemis™
HS120265 |
20 in. | 50 piedi |
95.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10018130
|
Bemis™
HS234526C |
4 in. | 250 piedi |
77.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11762644
|
Bemis™
HS234526A |
2 in. | 250 piedi |
40.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11772644
|
Bemis™
HS234526B |
4 in. | 125 piedi |
38.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11787487
|
Bemis™
PM996 |
4 in. | 125 piedi |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11693119
|
Bemis™
PM992 |
2 in. | 250 piedi |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12613586
|
Bemis™
PM996 |
4 in. | 125 piedi |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Efficient and cost-effective covering for test tubes, beakers, vials, petri dishes, flasks, and various other instruments and objects with irregular surfaces.
- Pellicola impermeabile, resistente all'umidità che impedisce la contaminazione e l'evaporazione dei campioni; protegge i materiali anidri
- Può essere avvolta e ripiegata ripetutamente intorno a superfici taglienti senza lacerazioni
- Se stirata, la lunghezza aumenta all'incirca del 200% a 21 °C (70 °F)
- Rilasciata la tensione, torna parzialmente alla lunghezza originale
- Con l'aumentare della temperatura diventa più flessibile e morbida
- Pellicola arrotolata su carta per evitare l'adesione con lo strato sottostante
Order Info
I rotoli 13-374-10, 13-374-12 e 13-374-16 sono confezionati in scatole di cartone.
Specifica
Ideale per lavori con terreni di coltura | |
Pellicola | |
Termoplastica |