Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyde, 4% in PBS
Codice prodotto. p-7042260
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
Codice prodotto. 15424389
Marca: Thermo Scientific Chemicals J61899.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Paraformaldehyde, CH2O, CAS Number-30525-89-4, methylene oxide, paraformaldehyde, formalin, paraform, methyl aldehyde, formic aldehyde, formol, oxymethylene, methanal, oxomethane, 500mL, CHEBI:16842, H317-H318-H351 | CAS: 30525-89-4 | CH2O | 30.026 g/mol
Paraformaldehyde, 4% in PBS is used to preserve tissues for routine histology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Paraformaldehyde, 4% in PBS is used to preserve tissues for routine histology.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with brass, steel, copper, acid anhydrides, strong oxidizing agents and strong reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30525-89-4
Formula molecolare CH2O
Molecular Weight (g/mol) 30.026
Numero MDL MFCD00133991
InChI Key WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC Name formaldeide
SMILES C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Paraformaldehyde
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL
Informazioni di solubilità Miscible with water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Paraformaldehyde, 4% in PBS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: paraformaldehyde, sodium chloride, phosphoric acid, potassium chloride