Learn More
Paraformaldehyde Solution, 16%, Methanol Free, MP Biomedicals™
Codice prodotto. p-7145022 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 x 10 mL
10 x 10 mL
Dimensione della confezione:
100mL
20mL
Codice prodotto. 15799150
Marca: MP Biomedicals 0219998320
Edge
MP Biomedicals™ Paraformaldehyde Solution, 16%, Methanol Free is a clear, aqueous solution that is ready to use as a fixative for electron microscopy.
Recommended for use in the preparation of formalin fixatives for tissues or cells when the samples are to be used in florescence studies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30525-89-4, 7732-18-5
Molecular Weight (g/mol) 30.03
InChI Key WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name formaldeide
SMILES C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Paraformaldehyde Solution
CAS max % 0.16, 0.84
Formula molecolare CH2O
Quantità 2 x 10 mL
Sinonimo Polyoxmethylene
Percent Purity 0.16
Grado Methanol free
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 16% aqueous solution
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Paraformaldehyde, 16% aq soln, methanol free
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302 + H312 + H332-Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: paraformaldehyd